missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silbernitrat 0.025 M (0.025 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11572942 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. Menge
11572942 1 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11572942

Marke: Reagecon N20025F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollständig faktorisiertes, hochreines, zertifiziertes, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Fällungs- (argentinometrische) Titrationen.

  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Oxidations-/Reduktionstitrationen hängen von Veränderungen des Elektropotentials des Oxidationsminderungssystems ab und erfordern immer eine Reaktion zwischen einem oxidierenden und reduzierenden Paar.

Spezifikation

Beschreibung Genauigkeit ± 0.1 %
Verpackung Braune Winchester-Flasche GL45
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.025 M (0.025 N)
Verfahren Titration
Menge 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SILVER NITRATE 0.025N (0.025M)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.