Learn More
Silbernitrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silbernitrat wird verwendet für Silberbeschichtung, Fotografie, zum Herstellen anderer Silberverbindungen, für Spiegel, zum Porzellanfärben und als Histologiefarbstoff. Es findet Verwendung als Färbemittel in der Rasterelektronenmikroskopie und ist ein Schlüsselbestandteil in mehreren antiseptischen und antibakteriellen pharmazeutischen Zusammensetzungen auf Silberbasis. Silber(I)-nitrat wird zur Trennung von Alken-Gemischen durch selektive Absorption und für Entschützungs- und Oxidationsreaktionen in der organischen Synthese verwendet. Es wird aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion mit Halogenidionen, die unlösliches Präzipitat von Silber(I)-halogeniden bilden, häufig als analytisches Reagenz verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 444°C |
| Chemischer Name oder Material | Silver nitrate |
| Schmelzpunkt | 212°C |
| CAS | 7761-88-8 |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Empfindlichkeit | Light Sensitive |
| Aussehen | White |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Mehr anzeigen |