Learn More
Silbernitrat, für die volumetrische Analyse, 0.1 M
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11526863 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11526863 1 l 1 Liter
11516863 2.5 L 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 11526863
Marke: Reagecon N20100F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestimmen Sie die Konzentrationen mit Silbernitrat als Titrant. Reagecon™ Silbernitrat, analytisch volumetrisch, 0.1 M, eignet sich perfekt für die Titration von Halogeniden, Anionen, die sich wie Halogenide, Mercaptane und eine Vielzahl von organischen Materialien verhalten.
Fällungstitrationen
  • Bei dieser analytischen Methode entstehen Verbindungen mit geringer Löslichkeit.
  • Die Bandbreite an Fällungsmitteln, die bei Titrationen effektiv eingesetzt werden können, ist überschaubar. Dabei ist Silbernitrat bei Weitem der wichtigste Vertreter.
  • Silbernitrat wird bei diesen Titrationen (auch argentometrische Titration genannt) als Titrant verwendet.
  • Silbernitrat wird  zur Bestimmung von Halogeniden (Cl-, I-, Br-) und Anionen, die wie Halogenide reagieren (SCN-, CN-, CNO-), verwendet.
  • Es kann  ebenfalls zur Bestimmung von Mercaptanen und fettsäurehaltigen organischen Substanzen verwendet werden.
  • Normalerweise bei Fällungstitrationen verwendete  Indikatoren sind u.a. Natriumchromat, Fluorescein und Eisen(III).
  • Es gibt eine Vielzahl von standardisierten Silbernitrat -Titranten, von denen einige so genormt sind, dass sie mit Natriumchlorid  in verschiedenen Nahrungsmitteln eine spezifische Einzelbindung eingehen.
Spezifikation
Menge 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate