Learn More
Silbernitrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073492 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10060340
Marke: Fisher Chemical S/1280/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Agno3, CAS-Nummer 7761-88-8, Silbernitrat, Silber i Nitrat, Silbermononitrat, nitrate d'argent, Silbernitrat, Salpetersäure Silber i Salz, Silbernitrat, Argenti nitras, Argerol, Höllenstein, 500 g, 444 °C, CHEBI:32130, weiß, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, Silber;Nitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 444 °C
Schmelzpunkt 212 °C
Farbe Weiß
pH 5,4 bis 6,4
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
IUPAC-Name Silber; Nitrat
Formelmasse 169.87g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.