Learn More
Silbernitrat (kristallin/ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10265063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10265063 500 g Glasflasche 500 Gramm
10346843 25 g Glasflasche 25 Gramm
10284773 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265063 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S181500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 444 °C
Chemischer Name oder Material Silver Nitrate
Schmelzpunkt 212 °C
Farbe Weiß
pH 5,4 bis 6,4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich Analyse: ≥99,7 %
Formelmasse 169.87
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-zertifiziert
Identifizierung Test bestanden