Learn More
Silbernitrat,0.01 M, in Propanol-2, Chem-Lab
Artikelnummer. 11993313
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11993313
Marke: Chem-Lab CL05.2640.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für den Laboreinsatz in TMAR-Titrationen. Silbernitrat,0.01 M, in Propanol-2, Chem-Lab hat eine Konzentration von 1.6987 g AgNO3 pro 1 l C3H8O. Es wird als Titrant in der volumetrischen Analyse und Chloridbestimmung verwendet.
Spezifikation
CAS 7761-88-8, 67-63-0
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formelmasse 60.10 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.6987 g AgNO3 pro 1 l C3H8O
Dichte 0,78 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silbernitrat 0.01 mol/l in Propanol-2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate, propan-2-ol