Learn More
Silbernitratlösung 0.1M (0.1N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10745911 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
Packungsgröße:
1 AMP
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10745911
Marke: Fisher Chemical J/7330C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Volumenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
Synonym Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, Silbernitrat, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol, silvernitrate
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber; Nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Verpackung Ampulle
pH 5.4 bis 6.4
Menge 1 Ampule
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver (I) nitrate solution 0.1M (0.1N) volumetric analysis Concentrated Volumetric Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate