Learn More
Silbernitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772305 50 g Glasflasche 50 Gramm
10790711 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10772305
Marke: Thermo Scientific Acros 210690500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-99-5
Summenformel AgNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.88
MDL-Nummer MFCD00003413
InChI-Schlüssel KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
IUPAC-Name Silber; Nitrat
SMILES N(=O)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrite
Schmelzpunkt 140,0 °C
Farbe Gelb nach grün
Physikalische Form Pulver und Agglomerate
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel AgNO2
Fieser 01,1011; 06,515; 11,467
Merck Index 15, 8658
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in diluted acids,insoluble in alcohol
Formelmasse 153.88
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.45
Dichte 4.4500g/mL