Learn More
Silberplattierungslösung, Metallgehalt ≈ 28.7 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335148
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11335148 250 mL 250 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11335148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044067.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver plating solution
Namenshinweis Metal content ≈28.7g/L
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
MDL-Nummer MFCD00003397
Aussehen Colourless liquid