Learn More
Silberpulver, -120 +325 Mesh, zerstäubt, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456745
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 15456745
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 045097.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver powder
Menge 25 g
Netzgröße −120+325 Mesh
Geruch Characteristic
Partikelgröße up to 10% variance on size
Form Zerstäubtes Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Reinheit (%) 99%