Learn More
Silberpulver, kristallin, -60 +80 Mesh, Premion™ , 99.99 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11391209
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391209 10 g 10 Gramm
11301219 50 g 50 Gramm
11381209 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11391209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011408.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored powder
Menge 10 g
Netzgröße -60+80 Mesh
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Kristallpulver