Learn More
Silberpulver, sphärisch, 0.6 bis 2 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378728 10 g 10 Gramm
11368728 50 g 50 Gramm
11388728 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041598.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: S.A. 0.4-1.5 m2/g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver powder
Namenshinweis spherical, APS 0.6 to 2μm
Menge 10 g
Geruch Characteristic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Reinheit (%) 99.9%