Learn More
Silberstab, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359028
Change view
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11359028 5 cm 5 Zentimeter
11369028 25 cm 25 Zentimeter
2 options
Artikelnummer. 11359028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042495.BQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 2.06 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored rod
Dichte 10.5g/cm3
Menge 5 cm
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Stange, 5 mm (0.2 Zoll) Durchmesser