Learn More
Silber-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454855 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15454855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041264.KS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-22-4
Geruch Characteristic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Reinheit (%) 99.99%