Learn More
Silbersulfadiazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15579493 25 g 25 Gramm
15569493 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579493 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459650250
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22199-08-2
Summenformel C10H9AgN4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 357.14
InChI-Schlüssel UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfadiazine, sulfadiazine silver, flamazine, silver sulphadiazine, silvadene, sulfadiazine silver salt, dermazin, thermazene, silver sulfadiazinate, sulfadiazine, silver
PubChem CID 441244
ChEBI CHEBI:9142
IUPAC-Name Silber; (4-Aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
SMILES C1=CN=C(N=C1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver sulfadiazine
Schmelzpunkt 285.0°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Formelmasse 357.14
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfadiazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.