Learn More
Silbersulfadiazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461131 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461131 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1420.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silver Sulfadiazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
IUPAC-Name Silber; (4-Aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 357.14
Menge 10 mg
Formelmasse 355,9497 g/mol