Learn More
Silbersulfat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783884 500 g Glasflasche 500 Gramm
10174930 10 g Glasflasche 10 Gramm
10606622 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783884 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209475000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-26-5
Summenformel Ag2H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 313.81
MDL-Nummer MFCD00003407
InChI-Schlüssel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-Name Disilber; Sulfat
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1085.0°C
Chemischer Name oder Material Silver sulfate
Schmelzpunkt 652.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15, 8668
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh,nitric acid and sulfuric acid,insoluble in alcohol
Formelmasse 311.79
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.84g/mL