Especificaciones
Especificaciones
| Siedepunkt | 1085.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Silver sulfate |
| Schmelzpunkt | 652.0°C |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Ag2SO4 |
| Fieser | 01,1015; 03,254; 04,435 |
| Merck Index | 15,8668 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh, nitric acid and sulfuric acid, insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 311.79 |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.