Learn More
Silbersulfat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15692240 10 g 10 Gramm
15682240 100 g 100 Gramm
15602250 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 22567310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-26-5
Summenformel Ag2H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 313.81
MDL-Nummer MFCD00003407
InChI-Schlüssel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbersulfat, Disilbersulfat, Disilber 1+-Sulfat, Schwefelsäure, Disilber1 + Salz, Disilber 1 + Ionensulfat, Schwefelsäure, Silber1 + Salz 1:2, Schwefelsäure-Disilber(I)Salz, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-Name Disilber; Sulfat
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silbersulfat
Menge 10 g
Strukturformel Ag2SO4
UN-Nummer 3077
Formelmasse 311.8 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz