Learn More
Silbersulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13266309 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13266309 100 g 100 Gramm
13226309 10 g 10 Gramm
13256309 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13266309 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194071000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-26-5
Summenformel Ag2H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 313.81
InChI-Schlüssel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-Name Disilber; Sulfat
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1085.0°C
Chemischer Name oder Material Silver sulfate
Schmelzpunkt 652.0°C
Menge 100 g
Strukturformel Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15,8668
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh, nitric acid and sulfuric acid, insoluble in alcohol
Formelmasse 311.79
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.