Learn More
Silbersulfat, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10774381 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774381 100 g Glasgefäß 100 Gramm
10090340 25 g Glasgefäß 25 Gramm
11448822 500 g Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774381 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/1400/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-26-5
Summenformel Ag2H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 313.81
MDL-Nummer 3407
InChI-Schlüssel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-Name Desilver(1+) Schwefelsäure
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1085°C
Schmelzpunkt 652°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6
Physikalische Form Solid
Menge 100 g
Formelmasse 311.79g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.