Learn More
Silbersulfat, Pure, 10 g/l Lösung in Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10247460 2,5 l 2.50 Liter
10237460 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279480025
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver sulfate
Farbe Farblos
Namenshinweis 10g/L Solution in Sulfuric Acid
CAS 10294-26-5, 7664-93-9
Dichte 1.8400g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.84
Summenformel Ag2H2O4S
Strukturformel Ag2SO4
MDL-Nummer MFCD00003407
Menge 2,5 l
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15, 8668
Physikalische Form Flüssig
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
InChI-Schlüssel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Disilber; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formelmasse 311.79
Güte Rein
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.