Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silbersulfat |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | Ag2SO4 |
| UN-Nummer | 3077 |
| Formelmasse | 311.8 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | puriss. |