Learn More
Silbersulfat-Lösung 5 % (w/v) (d=1.84) in Schwefelsäure, für CSB, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Farbe | Farblos |
| CAS | 10294-26-5 |
| Summenformel | Ag2H2O4S |
| MDL-Nummer | 3407 |
| Synonym | silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt |
| InChI-Schlüssel | YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Disilber; Sulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 313.81 |
| PubChem CID | 159865 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.