Learn More
Silbersulfat, TRC
Artikelnummer. 30240652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240652 5 g 5 Gramm
30240550 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS4650605G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-26-5
Summenformel Ag2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.8
Synonym Disilver Monosulfate, Disilver Sulfate, Disilver(1+) Sulfate, Silver SulfateSilver Sulfate (Ag2SO4), Sulfuric Acid Disilver Salt, Sulfuric Acid Silver Salt (1:2);
IUPAC-Name Disilber; Sulfat
SMILES [Ag+].[Ag+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver Sulfate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 309.7619