Learn More
Silbersulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059843
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15432277 5 g 5 Gramm
15442277 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15432277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is used as photosensitizer in photography, anti-bacterial and anti-microbial agents. It is also useful as qualitative inorganic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21548-73-2
Summenformel Ag2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.80
MDL-Nummer MFCD00003406
InChI-Schlüssel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver sulfide
Schmelzpunkt 825°C
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form Stücke
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,8530
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 247.8
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.317 g/mL