Learn More
Silbersulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341239
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341239 5 g 5 Gramm
11321239 25 g 25 Gramm
11331239 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011416.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is useful as a photosensitizer in photography, Intermediates, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21548-73-2
Summenformel Ag2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.80
MDL-Nummer MFCD00003406
InChI-Schlüssel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver sulfide
Schmelzpunkt 825°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in HNO3,alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Formelmasse 247.8
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen Dark gray to black powder/flake/crystalline/beads
Dichte 7.317 g/cm3 at 20°C