Learn More
Silberthiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351998
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351998 10 g -
11361998 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011897.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Herstellung von nichtmetallischen Thiocyanaten, als Analysereagenz, in fotografischen Emulsionen
Silver thiocyanate is applied in the preparation of nonmetallic thiocyanates, analytical reagent, in photographic emulsions and as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1701-93-5
Summenformel CHAgNS
Molekulargewicht (g/mol) 166.954
MDL-Nummer MFCD00003416
InChI-Schlüssel KFDDCZCFSUJOBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver 1+ ion thiocyanate ion
PubChem CID 16211904
IUPAC-Name Silber; Thiocyansäure
SMILES C(#N)S.[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver thiocyanate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,acetone,acid. Soluble in NH4OH
Formelmasse 165.95
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen White crystals