Learn More
Silberschläuche, 6.35 mm (0.25 Zoll) Außendurchmesser, 4.35 mm (0.171 Zoll) Innendurchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327847
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
4 x 50 cm
Unit Size:
10 Zentimeter
4 Stück
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11327847 10 cm 10 Zentimeter
11307847 50 cm 50 Zentimeter
11317847 4 x 50 cm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11327847 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014259.BS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver tubing
Namenshinweis OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 4.35mm (0.171 in.), Temper: as drawn
Menge 10 cm
Geruch Characteristic
Gewicht ≈18g/10cm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%