Learn More
Zweiteiliger, leitfähiger Silberklebstoff, EXP. XX/XX Harz und Härter, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362028
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11362028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012942.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein leitfähiges Epoxidharz, das sich gut mit Metall, Keramik, Kunststoffen, Glas und Graphit verbindet.
A conductive epoxy which bonds well to metal, ceramics, plastics, glass and graphite
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Begrenzte Haltbarkeit, 60 Tage nach dem Versand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver two part conductive adhesive
Namenshinweis EXP. x X/XX Resin and Hardener
Menge 1 g
MDL-Nummer MFCD00003397