Learn More
Silberdraht, 0.05 mm (0.002 in.) Durchmesser, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 x 50 m
5 m
50 m
Packungsgröße:
2 Stück
5 Meter
50 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver wire |
| Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) dia. |
| Menge | 50 m |
| Geruch | Characteristic |
| Gewicht | ≈0.02g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Güte | Premion |