Learn More
Silberdraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, Premion™ , 99,9985 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 11317127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 m
25 m
100 m
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317127 5 m 5 Meter
11337127 25 m 25 Meter
11327127 100 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011468.G5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 0,51 g/m³ | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Menge 5 m
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
RUO– Nur für Forschungszwecke