Learn More
Greiner Bio-One SILVERseal™ Versiegelungsfolie
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA
- Nicht pyrogen
- Beschichtet mit Acrylklebstoff
- Durchstechbar
- Temperaturbeständig von -80 bis +110 °C
- Behält die flache Form bei Ablösung von der Papierbasis bei, einfache Aufbringung auf alle Mikrotiterplatten
- Doppelperforation ermöglicht Abreißen der abstehenden Klebstoffabdichtung für die bessere Stapelung versiegelter Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminiumfolie, Acrylat-Kleber, Polyethylen-beschichtetes Unterlagenpapier |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Abmessungen (L x B) | 141,3 x 79,4 mm |
| Produkttyp | Dichtungsmittel |
| Haftmittel | Acrylate |
| Zertifiziert RNase-/DNase-frei | Ja |
| Durchstechbar | Ja |
| Mehr anzeigen |