Learn More
Macherey-Nagel™ Silylierungsmittel MBDSTFA, VE=10 x 1ml
Artikelnummer. 10388054 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10388054 1 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10388054 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 701440.101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 €
    387.45 € / 10 Stück
    Sparen 19.55 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MBDSTFA, 10x1 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: MBDSTFA