Learn More
Macherey-Nagel™ Silylierungsmittel MSTFA (VE=20x1 ml)
Artikelnummer. 10471142 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 ml
missing translation for 'unitSize':
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
10471142 1 ml 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10471142 missing translation for 'mfr' Macherey-Nagel™ missing translation for 'supplierNo' 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.38 €
    262.50 € / 20 Milliliter
    Sparen 82.88 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA, 20x1 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)