Learn More
Simetryn, TRC
Artikelnummer. 30428361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428361 250 mg
30410409 100 mg
30422495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS485070250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1014-70-6
Summenformel C8 H15 N5 S
Molekulargewicht (g/mol) 213.3
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2,N4-diethyl-6-(methylthio)- (ACI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N,N'-diethyl-6-(methylthio)- (9CI), N2,N4-Diethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), s-Triazine, 2,4-bis(ethylamino)-6-(methylthio)- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4-Bis(ethylamino)-6-methylmercapto-s-triazine, 2,4-Bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2,4-Diethylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-ethylamino-s-triazine, 4,6-Bis(ethylamino)-2-methylthio-1,3,5-triazine, 6-Methylthio-2,4-bis(ethylamino)-s-triazine, G 32911, Gybon, N,N'-Diethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, NSC 163051, Simetryn, Simetryne
IUPAC-Name 2-N,4-N-Diethyl-6-Methylsulfanyl-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin
SMILES CCNc1nc(NCC)nc(SC)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simetryn
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15N5S/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
Formelmasse 213.1048