Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Allophycocyanin] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281594 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281594 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281594
Marke: Novus Biologicals NBP343772APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Simian Immunodeficiency Virus gp120
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG