Learn More
Vitlab™ Simplex II Flaschenaufsatz-Dispenser
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2,0 ml
10,0 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
- Direktverdrängungskolben mit breiter PFA-Dichtung verhindert Kristallisationsansammlung
- Die Einstellungen werden durch die innenliegende Bogenführung und den praktischen Schraubmechanismus schnell und präzise vorgenommen
- Verschraubbarer Lüftungsstopfen zum einfachen Anschluss eines Trockenschlauches
- Das schraubbare Auslassventil ist mit einem zusätzlichen Sicherheitskolben ausgestattet und schließt den Dosierkanal, wenn kein Dispensschlauch installiert ist, sodass kein Medium austreten kann
- Ausgestattet mit einem Verdrängerkolben und einer Fluorkunststoffdichtlippe (PFA) an der Zylinderwand
- Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
- Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 2,0 ml |