Learn More
Vitlab™ Simplex II Fix-Spender
Artikelnummer. 15620925
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15620925 5 mL 1 Stück
15610925 1 mL 1 Stück
15630925 10 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15620925
Marke: Vitlab™ 1622504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Simplex II Fix-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.
  • Flaschenaufsatz-Dispenser mit festem Volumen
  • Direktverdrängungskolben mit breiter PFA-Dichtung verhindert Kristallisationsansammlung
  • Verschraubbarer Lüftungsstopfen zum einfachen Anschluss eines Trockenschlauches
  • Das schraubbare Auslassventil ist mit einem zusätzlichen Sicherheitskolben ausgestattet und schließt den Dosierkanal, wenn kein Dispensschlauch installiert ist, sodass kein Medium austreten kann
  • Ausgestattet mit einem Verdrängerkolben und einer Fluorkunststoffdichtlippe (PFA) an der Zylinderwand
  • Nennvolumen 1 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 mL