Learn More
Simport™ Scientific MICROMESH™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten
Großes quadratisches 27 mm-Fach, perfekt auch für Nadelbiopsien
Spezifikation
Verschlusstyp Integrierter Deckel
Material Polymer hoher Dichte
Poren Quadratisch
Schreibflächenwinkel 45°
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Großes quadratisches 27 mm-Fach, perfekt auch für Nadelbiopsien
  • Höhe: 6 mm
  • Deckel und Basis haben 1676 quadratische Öffnungen (0,38 mm), die den Flüssigkeitsaustausch maximieren und eine ordnungsgemäße Entwässerung gewährleisten
  • Große vordere und hintere Schlitze in Kassette und Abdeckung sorgen dafür, dass die Kassette schnell absinkt
  • Die Abdeckung ragt nicht über die Kassette hinaus und spart so Platz
  • Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
  • Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
  • Deckel können so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich sicher immer wieder verschließen, ohne dass die Proben verloren gehen könnten
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nichtmetallischen Farben und drei fluoreszierenden Farben
Bestellinformation
Jeder Karton enthält vier Spenderboxen mit 250 Kassetten mit geschlossenen Abdeckungen
Spezifikation
Spezifikation
Integrierter Deckel
Polymer hoher Dichte
Quadratisch
45°