Learn More
Simport™ Scientific Probenröhrchen
Für den Transport und die Lagerung von Urin, Sputum und den meisten Flüssigkeiten oder Partikelproben
N.V.
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Verschlussfarbe | Weiß |
Autoklavierbar | Ja |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Beschreibung
- Teströhrchen aus Polypropylen
- Kappe aus Polyethylen
- Teströhrchen mit konischem Boden und selbststehender Base mit Graduierung
- Chemische Beständigkeit und flexibel
- Lieferung mit auslaufsicherem PFA-Schraubverschluss
- Eingegossene Graduierungen erleichtern das Ablesen
Zum Transport von flüssigen Proben/Gefahrstoffen
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
Polypropylen | |
111 mm |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
Transport und Lagerung von Urin, Sputum und den meisten Flüssigkeiten oder Partikelproben |