Learn More
Simport™ Scientific SlideFile™ Aufbewahrungssystem
Die bequemste, am besten organisierte und vielseitigste Methode zur Aufbewahrung von 75 × 25 mm- oder 3 × 1 Zoll-Mikroskopobjektträgern
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 9.64 in. |
|---|---|
| Tiefe (metrisch) | 245 mm |
| Gerät fasst | 400 |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.38 in. |
| Höhe (metrisch) | 86 mm |
Beschreibung
- Fasst bis zu 400 Mikroskopobjektträger pro Einheit (ohne Schlitze)
- Fasst 75 × 25 mm- oder 3 × 1 Zoll-Mikroskopobjektträger
- 82 B × 245 L × 86 mm H
- 1720 cm3 (105 Kubik-Zoll)
- Stoßfest
- Stapelbar
- Gefärbter Klappdeckel
- Die Basis ist in verschiedenen Farben erhältlich, um die Objektträgerklassifizierung zu erleichtern
- Alle Objektträger werden aufrecht gelagert, sodass sie leichter eingesetzt und entnommen werden können
- Ermöglicht das Lesen von Strichcodes, ohne dass die Objektträger aus dem Kasten entnommen werden müssen
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
| 9.64 in. | |
| 400 | |
| 86 mm | |
| 3.22 in. |
| 245 mm | |
| 3.38 in. | |
| Slide box, removable tray | |
| 82 mm |