Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M509 SL Gewebe-Verarbeitungs-/Einbettkassetten in QuickLoad™-Schnellladehülsen
Eine neue Generation von Kassetten, vorgepackt für den Einsatz in automatischen Kassettenetikettiergeräten
Spezifikation
Verschlusstyp Integrierter Deckel
Material Acetal-Polymer
Poren Schlitze (context?) /Vertiefungen
Schreibflächenwinkel 45°
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Acetal-Polymer
  • Die transparente Hülle ermöglicht eine klare Sicht auf die Kassetten während des Druckens
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet werden und wird sich immer wieder sicher verriegeln
  • Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Spezifikation
Spezifikation
Integrierter Deckel
Acetal-Polymer
Schlitze (context?) /Vertiefungen
45°