Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M510 Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten
Eine neue Generation von Kassetten, die kompakter und benutzerfreundlicher sind
Spezifikation
| Menge | 3 x 500/Cs. |
|---|---|
| Schreibflächenwinkel | 45° |
| Verschlusstyp | Integrierter Deckel |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Biopsy Cassette |
Beschreibung
- Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
- Aus Acetal-Polymer
- Einzigartige versenkte Abdeckung
- Die Kassetten sind dünner, wodurch mehr in automatischen Etikettiermaschinen gestapelt werden können
- Einteiliger, integrierter Deckel
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Bestellinformation
3 x 500/Cs.
Spezifikation
| 3 x 500/Cs. | |
| Integrierter Deckel | |
| Biopsy Cassette |
| 45° | |
| Acetal-Polymer |