Learn More
Simport™ Scientific Manipulationssichere, selbststehende Transportröhrchen
Für alle Anwendungen, bei denen eine manipulationssichere Versiegelung für höchste Sicherheit und Probenintegrität erforderlich ist
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von biologischen Materialien
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für sichere kurz- und langfristige Lagerung
  • Bieten Stärke und Klarheit
  • Ungiftiges, nicht steriles Polypropylen aus geätzten oder nicht graduierten Röhrchen
  • Zeichnen sich durch einzigartige Designmerkmale aus
  • Mit Außengewinden für eine glatte und gleichmäßige Innenfläche
  • Verschluss bietet ein einzigartiges Design mit zerbrechlichem Band
  • Kombination aus manipulationssicherem und widerstandsfähigem Verschlusssystem
  • Für klinische Studien und teure Reagenzien in diagnostischen Kits
  • Verschlusskappen separat erhältlich
VERSCHLUSSKAPPEN SEPARAT ERHÄLTLICH
Diese einzigartigen Transportröhrchen verfügen über eine Versiegelung, die gebrochen werden muss, um sie zu öffnen, was eine visuelle Anzeige darüber hinterlässt, dass die Durchstechflasche geöffnet wurde.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
Nicht steril
Lagerung und Transport von biologischen Materialien