Learn More
Simport™ Scientific T100 BIOTUBE™ Röhrchen
Ideal für HTLV-III-Tests, Bakterien- und Hybridom-Zellaufnahmeuntersuchungen.
Spezifikation
Verpackung Streifen mit 8 Röhrchen, 600/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für HTLV-III-Tests, Bakterien- und Hybridom-Zellaufnahmeuntersuchungen.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Bruttovolumen: 1,2 ml, mit Kappe: 1,1 ml
  • Die Kappen bestehen aus Polyethylen
  • Wird für Vorstände verwendet, die eine geringe Oberflächenspannung erfordern, wie z. B. Protein-, Nukleinsäure-Arbeit
  • Entwickelt, um potenziell schädliche Schmierstoffe zu vermeiden und gleichzeitig die Flüssigkeitsretention zu minimieren
Anwendungen:
  • Ideal für HTLV-III-Tests, Zellaufnahme-Studien von Bakterien und Hybridomzellen, Zellanreicherung, pharmazeutische Qualitätskontrolle, Rezeptorbindungs-Assays, RIA und EIA
Spezifikation
Spezifikation
Streifen mit 8 Röhrchen, 600/Karton