missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simurosertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495937 5 mg 5 Milligramm
16483208 10 mg 10 Milligramm
16479756 50 mg 50 Milligramm
16440046 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16495937 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100888

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM. Simurosertib has anti-cancer activity.

Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM. Simurosertib has anti-cancer activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Simurosertib
Physikalische Form Solid
CAS 1330782-76-7
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19N5OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym TAK-931
Löslichkeitsinformationen DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C3=CNN=C3C)S2)NC([C@H]4N(CC5)CCC5C4)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 341.43
Formelmasse 341.43
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.