Learn More
Simvastatin-d11 (2,2-Dimethylbutyrat-d11), CDN
Artikelnummer. 30324804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324804 0.005 g 0.01 Gramm
30318374 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324804 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND80150.005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
CAS 1002347-74-1
Summenformel C25 D11 H27 O5
Menge 0.005 g
Synonym Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2,2-di(methyl-d3)-, (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (ACI), (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-di(methyl-d3)butanoate-3,3,4,4,4-d5 (ACI), Simvastatin-d11, Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
InChI-Formel InChI=1 S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26 H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i1D3,4D3,5D3,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O[C@H]1 C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3 C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8A-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 429.634
Formelmasse 429,341 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 97% chemische Reinheit