missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-41257AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Polyclonal antibody specifically detects Sin Nombre Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Sin Nombre Virus Nucleocapsid | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Nucleoprotein, SNVsSgp1 | |
| Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: PTAQSTMKADEITPGRFRT | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| 2943142 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur