Learn More
Integra Biosciences™ 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung
Artikelnummer. 10690014
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VACUBOY™, Einweg-Pipettenspitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10690014 VACUBOY™, Einweg-Pipettenspitzen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10690014
Marke: Integra Biosciences™ 155526
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einkanal-Adapter, mit dem Sie Einweg-Pipettenspitzen mit Ihrem VACUBOY™ Vakuumansaugsystem verwenden können. Der Integra Biosciences™ Einkanal J-Adapter, VACUBOY™, ist mit einem integrierten Spitzenabwerfer ausgestattet.
  • Für das VACUBOY™ Vakuum-Absaugsystem geeignet.
  • Geeignet für Einweg-Pipettenspitzen
  • Mit integriertem Spitzenabwurf
Spezifikation
Beschreibung Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUBOY™, Einweg-Pipettenspitzen
Enthält Spitzenabwurf